4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR307871-1G OR307871-5G
APOSOR307871-1GEA 301 EUR InStock
APOSOR307871-1G APOSOR307871-5G
4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
Formel: C₁₃H₁₁ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260432
CAS-Nummer: 930570-37-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge