N-Benzyl-4-bromoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR310080-500MG OR310080-100MG
APOSOR310080-500MGEA 319 EUR InStock
APOSOR310080-500MG APOSOR310080-100MG
N-Benzyl-4-bromoaniline
N-Benzyl-4-bromoaniline
Formel: C₁₃H₁₂BrN
MW: 262.145 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01427002
CAS-Nummer: 2879-83-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge