2-Bromo-5-(4-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR310136-1G OR310136-500MG
APOSOR310136-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR310136-1G APOSOR310136-500MG
2-Bromo-5-(4-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
2-Bromo-5-(4-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₈H₄BrN₃O₃S
MW: 302.105 g/mol
Melting Pt: 118…121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20368360
CAS-Nummer: 1343454-17-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge