(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid ≥ ee 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR310335-1G OR310335-500MG
APOSOR310335-1GEA 1070 EUR InStock
APOSOR310335-1G APOSOR310335-500MG
(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid ≥ ee 99%
(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798440
CAS-Nummer: 123484-90-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge