(2R)-2-(Bromomethyl)oxolane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR311269-100MG OR311269-250MG
APOSOR311269-100MGEA 719 EUR InStock
APOSOR311269-100MG APOSOR311269-250MG
(2R)-2-(Bromomethyl)oxolane 95%
(2R)-2-(Bromomethyl)oxolane
Formel: C₅H₉BrO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20626531
CAS-Nummer: 57203-02-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge