Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR315313-1G OR315313-100MG OR315313-250MG
APOSOR315313-1GEA 302 EUR InStock
APOSOR315313-1G APOSOR315313-100MG APOSOR315313-250MG
Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate 98%
Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate
Formel: C₈H₈BrNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698334
CAS-Nummer: 1214346-74-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge