α-chlorobenzaldoxime
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR322225-1G OR322225-500MG
APOSOR322225-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR322225-1G APOSOR322225-500MG
α-chlorobenzaldoxime
α-chlorobenzaldoxime
Formel: C₇H₆ClNO
Melting Pt: 48…52 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02183500
CAS-Nummer: 698-16-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge