3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR322830-250MG OR322830-500MG
APOSOR322830-250MGEA 422 EUR InStock
APOSOR322830-250MG APOSOR322830-500MG
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
Formel: C₈H₅ClN₂OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14585308
CAS-Nummer: 192817-66-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge