4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR32561-1G OR32561-5G
APOSOR32561-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32561-1G APOSOR32561-5G
4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde 95%
4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00469762
CAS-Nummer: 57748-41-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge