5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR361642-100MG OR361642-250MG
APOSOR361642-100MGEA 97.3 EUR InStock
APOSOR361642-100MG APOSOR361642-250MG
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine 96%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine
Formel: C₁₃H₁₈BN₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16995867
CAS-Nummer: 953411-16-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge