3-Bromo-2-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR399009-1G OR399009-5G
APOSOR399009-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR399009-1G APOSOR399009-5G
3-Bromo-2-methoxyphenol
3-Bromo-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11053054
CAS-Nummer: 88275-88-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge