4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR400865-1G OR400865-250MG OR400865-5G
APOSOR400865-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR400865-1G APOSOR400865-250MG APOSOR400865-5G
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
Formel: C₇H₃BrN₂O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546511
CAS-Nummer: 157645-54-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge