5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40138-100MG OR40138-250MG
APOSOR40138-100MGEA 89.9 EUR InStock
APOSOR40138-100MG APOSOR40138-250MG
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
Formel: C₉H₉BrN₂
MW: 225.085 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12028634
CAS-Nummer: 878064-16-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge