1-Bromo-3,5-diethylbenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40750-25G OR40750-5G OR40750-1G
APOSOR40750-25GEA 325 EUR InStock
APOSOR40750-25G APOSOR40750-5G APOSOR40750-1G
1-Bromo-3,5-diethylbenzene 98%
1-Bromo-3,5-diethylbenzene
Formel: C₁₀H₁₃Br
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08062420
CAS-Nummer: 90267-03-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge