8-Chloro-1-iodophenazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40780-250MG OR40780-5G OR40780-1G
APOSOR40780-250MGEA 24.8 EUR InStock
APOSOR40780-250MG APOSOR40780-5G APOSOR40780-1G
8-Chloro-1-iodophenazine
8-Chloro-1-iodophenazine
Formel: C₁₂H₆ClIN₂
MW: 340.547 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32111675
CAS-Nummer: 2367002-69-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge