3-Bromoisothiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40801-1G OR40801-250MG
APOSOR40801-1GEA 741 EUR InStock
APOSOR40801-1G APOSOR40801-250MG
3-Bromoisothiazole 95%
3-Bromoisothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07778378
CAS-Nummer: 55512-82-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge