3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR41033-1G OR41033-250MG
APOSOR41033-1GEA 230 EUR InStock
APOSOR41033-1G APOSOR41033-250MG
3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formel: C₄H₆ClN₃O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22741615
CAS-Nummer: 1338226-21-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge