2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR451457-1G OR451457-5G
APOSOR451457-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR451457-1G APOSOR451457-5G
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
Formel: C₈H₁₁NO·ClH
MW: 173.64 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21602524
CAS-Nummer: 79509-90-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge