N-Phenylcyanamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR45177-1G OR45177-250MG
APOSOR45177-1GEA 676 EUR InStock
APOSOR45177-1G APOSOR45177-250MG
N-Phenylcyanamide
N-Phenylcyanamide
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118.136 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00235035
CAS-Nummer: 622-34-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge