N-(2-Bromophenyl)cyanamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR45180-1G OR45180-250MG
APOSOR45180-1GEA 271 EUR InStock
APOSOR45180-1G APOSOR45180-250MG
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
Formel: C₇H₅BrN₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD16767981
CAS-Nummer: 343269-59-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge