Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR452012-1G OR452012-5G
APOSOR452012-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR452012-1G APOSOR452012-5G
Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Fmoc-3-Cyclohexylalanine
Formel: C₂₄H₂₇NO₄
MW: 393.475 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274812
CAS-Nummer: 188632-07-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge