3-Morpholineethanol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR452075-100MG OR452075-250MG OR452075-500MG
APOSOR452075-100MGEA 328 EUR InStock
APOSOR452075-100MG APOSOR452075-250MG APOSOR452075-500MG
3-Morpholineethanol hydrochloride 97%
3-Morpholineethanol hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22199183
CAS-Nummer: 399580-64-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge