b-Amino-cyclohexaneethanol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR452144-1G OR452144-250MG OR452144-500MG
APOSOR452144-1GEA 719 EUR InStock
APOSOR452144-1G APOSOR452144-250MG APOSOR452144-500MG
b-Amino-cyclohexaneethanol hydrochloride 97%
b-Amino-cyclohexaneethanol hydrochloride
Formel: C₈H₁₇NO·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20731221
CAS-Nummer: 99839-72-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge