b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR452176-1G OR452176-250MG OR452176-500MG
APOSOR452176-1GEA 783 EUR InStock
APOSOR452176-1G APOSOR452176-250MG APOSOR452176-500MG
b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-bromobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂BrNO
MW: 230.102 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10034636
CAS-Nummer: 254427-26-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge