(R)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR452197-1G OR452197-250MG OR452197-500MG
APOSOR452197-1GEA 654 EUR InStock
APOSOR452197-1G APOSOR452197-250MG APOSOR452197-500MG
(R)-N-Boc-2-aminobutylamine 97%
(R)-N-Boc-2-aminobutylamine
Formel: C₉H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22397599
CAS-Nummer: 1194975-22-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge