6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR470026-1G OR470026-5G
APOSOR470026-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR470026-1G APOSOR470026-5G
6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₉H₁₈N₂
MW: 154.253 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12198849
CAS-Nummer: 1141669-88-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge