3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR470093-1G OR470093-5G
APOSOR470093-1GEA 214 EUR InStock
APOSOR470093-1G APOSOR470093-5G
3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05053657
CAS-Nummer: 3245-88-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge