5-Boc-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR470561-1G OR470561-250MG
APOSOR470561-1GEA 591 EUR InStock
APOSOR470561-1G APOSOR470561-250MG
5-Boc-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
5-Boc-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
Formel: C₁₂H₁₇NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22574995
CAS-Nummer: 179060-34-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge