Ethyl 1-Methyl-4-benzimidazolecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR470582-1G OR470582-250MG OR470582-5G
APOSOR470582-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR470582-1G APOSOR470582-250MG APOSOR470582-5G
Ethyl 1-Methyl-4-benzimidazolecarboxylate
Ethyl 1-Methyl-4-benzimidazolecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.225 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22682796
CAS-Nummer: 856840-76-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge