N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR471488-1G OR471488-25G OR471488-5G
APOSOR471488-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR471488-1G APOSOR471488-25G APOSOR471488-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
Formel: C₄H₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16687622
CAS-Nummer: 1590-50-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge