2-Hydroxy-7-methyl-1,4-naphthoquinone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR471495-1G OR471495-250MG OR471495-5G
APOSOR471495-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR471495-1G APOSOR471495-250MG APOSOR471495-5G
2-Hydroxy-7-methyl-1,4-naphthoquinone
2-Hydroxy-7-methyl-1,4-naphthoquinone
Formel: C₁₁H₈O₃
MW: 188.179 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27925890
CAS-Nummer: 58472-26-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge