2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR471527-1G OR471527-250MG OR471527-5G
APOSOR471527-1GEA 672 EUR InStock
APOSOR471527-1G APOSOR471527-250MG APOSOR471527-5G
2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
Formel: C₁₅H₁₃ClN₄O₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27918643
CAS-Nummer: 1079264-82-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge