2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR471720-1G OR471720-250MG
APOSOR471720-1GEA 1200 EUR InStock
APOSOR471720-1G APOSOR471720-250MG
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde 95%
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₅NO₃
MDL Number: MFCD31695765
CAS-Nummer: 2243974-49-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge