(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR475072-100MG OR475072-250MG
APOSOR475072-100MGEA 155 EUR InStock
APOSOR475072-100MG APOSOR475072-250MG
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂BrN·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28977502
CAS-Nummer: 1810074-73-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge