t-Butyl 3-(hydroxypropoxyl)-propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR47891-1G OR47891-250MG
APOSOR47891-1GEA 214 EUR InStock
APOSOR47891-1G APOSOR47891-250MG
t-Butyl 3-(hydroxypropoxyl)-propanoate
t-Butyl 3-(hydroxypropoxyl)-propanoate
Formel: C₁₀H₂₀O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30730362
CAS-Nummer: 2100306-78-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge