(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR480289-1G OR480289-250MG OR480289-500MG
APOSOR480289-1GEA 466 EUR InStock
APOSOR480289-1G APOSOR480289-250MG APOSOR480289-500MG
(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
Formel: C₁₃H₁₅BrO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22683245
CAS-Nummer: 1375008-15-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge