(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR480290-1G OR480290-250MG OR480290-500MG
APOSOR480290-1GEA 768 EUR InStock
APOSOR480290-1G APOSOR480290-250MG APOSOR480290-500MG
(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₄H₁₈O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22683242
CAS-Nummer: 1375008-08-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge