1-(4-Bromophenyl)-3-ethoxypropan-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR480606-1G OR480606-5G
APOSOR480606-1GEA 215 EUR InStock
APOSOR480606-1G APOSOR480606-5G
1-(4-Bromophenyl)-3-ethoxypropan-1-one 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-ethoxypropan-1-one
Formel: C₁₁H₁₃BrO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546969
CAS-Nummer: 859954-71-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge