3,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR480672-100G OR480672-25G
APOSOR480672-100GEA 870 EUR InStock
APOSOR480672-100G APOSOR480672-25G
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅Cl₂NO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01314052
CAS-Nummer: 23815-28-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge