4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR480676-25G OR480676-5G
APOSOR480676-25GEA 496 EUR InStock
APOSOR480676-25G APOSOR480676-5G
4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenol 95%
4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenol
Formel: C₁₂H₁₈O₃
MW: 210.27 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07782147
CAS-Nummer: 177034-57-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge