6-Iodo-7H-purine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR48101-1G OR48101-250MG OR48101-5G
APOSOR48101-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR48101-1G APOSOR48101-250MG APOSOR48101-5G
6-Iodo-7H-purine 97%
6-Iodo-7H-purine
Formel: C₅H₃IN₄
MW: 246.009 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08705723
CAS-Nummer: 2545-26-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge