2-Chloro-8-methoxyquinoxaline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR500025-100MG OR500025-250MG
APOSOR500025-100MGEA 194 EUR InStock
APOSOR500025-100MG APOSOR500025-250MG
2-Chloro-8-methoxyquinoxaline 95+%
2-Chloro-8-methoxyquinoxaline
Formel: C₉H₇ClN₂O
MW: 194.618 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD25368345
CAS-Nummer: 659729-70-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge