5,9-Dibromo-7,7-diphenyl-fluoreno[4,3-b]benzofuran 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR51031-1G OR51031-5G
APOSOR51031-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR51031-1G APOSOR51031-5G
5,9-Dibromo-7,7-diphenyl-fluoreno[4,3-b]benzofuran 99%
5,9-Dibromo-7,7-diphenyl-fluoreno[4,3-b]benzofuran
Formel: C₃₁H₁₈Br₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1872364-25-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge