7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR52325-250MG OR52325-1G OR52325-5G
APOSOR52325-250MGEA 30.6 EUR InStock
APOSOR52325-250MG APOSOR52325-1G APOSOR52325-5G
7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole 95+%
7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole
Formel: C₁₁H₇BrN₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18803689
CAS-Nummer: 1015460-59-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge