Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR52916-1G OR52916-5G
APOSOR52916-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR52916-1G APOSOR52916-5G
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Formel: C₈H₅I₃O₂
Siedepunkt: 204…244 °C
Melting Pt: 104…105 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463862
CAS-Nummer: 15396-41-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge