5-Chloro-7-methoxythieno[3,2-b]pyridine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR52978-100MG OR52978-1G OR52978-250MG
APOSOR52978-100MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR52978-100MG APOSOR52978-1G APOSOR52978-250MG
5-Chloro-7-methoxythieno[3,2-b]pyridine 99%
5-Chloro-7-methoxythieno[3,2-b]pyridine
Formel: C₈H₆ClNOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10000846
CAS-Nummer: 90690-91-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge