1,5-Dichloropentan-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR53098-1G OR53098-5G OR53098-10G
APOSOR53098-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR53098-1G APOSOR53098-5G APOSOR53098-10G
1,5-Dichloropentan-3-one
1,5-Dichloropentan-3-one
Formel: C₅H₈Cl₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06659623
CAS-Nummer: 3592-25-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge