cis-Hexahydroisoindole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR53183-1G OR53183-5G
APOSOR53183-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR53183-1G APOSOR53183-5G
cis-Hexahydroisoindole hydrochloride
cis-Hexahydroisoindole hydrochloride
Formel: C₈H₁₅N·ClH
MW: 161.672 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09026400
CAS-Nummer: 161829-92-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge