(3-Chlorocyclobutyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR54434-1G OR54434-250MG
APOSOR54434-1GEA 313 EUR InStock
APOSOR54434-1G APOSOR54434-250MG
(3-Chlorocyclobutyl)methanol
(3-Chlorocyclobutyl)methanol
Formel: C₅H₉ClO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16659929
CAS-Nummer: 15963-47-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge