2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR54522-1G OR54522-5G
APOSOR54522-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR54522-1G APOSOR54522-5G
2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate 97%
2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate
Formel: C₁₁H₁₁NS₂
Melting Pt: 28…31 °C
Dichte: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09037881
CAS-Nummer: 201611-85-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge